Learn More
9-nitroantraceno-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Nitroanthracene-d9 |
| CAS | 220381-38-4 |
| Fórmula molecular | C14 D9 N O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Anthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9-d9, 10-nitro- (9 CI), 10-Nitroanthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9-d9, 9-Nitroanthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,10-d9, 9-Nitroanthracene-d9, 9-Nitroanthracene-D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c2c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9-nonadeuterio-10-nitroantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 232.282 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.12 g/mol |
| Mostrar más |