Learn More
9-Nitro Minociclina Sulfato Sal (85%), TRC
Código de producto. 30134718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134718 100 mg 100 miligramos
30003778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN494015100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153621-80-8
Fórmula molecular C23H26N4O9 . 2(H 2SO4)
Peso molecular (g/mol) 698.62
Sinónimo (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Sulfate Salt, [4S-(4α,4aα,5aα,12aα)]-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamid Sulfate Salt ;
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(dimetilamino)-3,10,12,12a-tetrahidroxi-9-nitro-1,11-dioxó-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahidrotetraceno-2-carboboxamida bis(sulfato)
SMILES O=S(O)(O)=O.O[C@]12[C@](C[C@@]3([H])C(C(C4=C(O)C(N(=O)=O)=CC(N(C)C)=C4C3)=O)=C2O)([H])[C@@H](C(O)=C(C1=O)C(N)=O)N(C)C.O=S(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Nitrominocycline Disulfate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N4O9.2H2O4S/c1-25(2)11-7-12(27(35)36)17(28)14-9(11)5-8-6-10-16(26(3)4)19(30)15(22(24)33)21(32)23(10,34)20(31)13(8)18(14)29;2*1-5(2,3)4/h7-8,10,16,28,30-31,34H,5-6H2,1-4H3,(H2,24,33);2*(H2,1,2,3,4)/t8-,10-,16-,23-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.11