Learn More
9-(N-Metilaminometil)antraceno, TRC
Código de producto. 30483722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483722 100 mg 100 miligramos
30481302 1 g 1 g
30482846 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM288080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73356-19-1
Fórmula molecular C16H15N
Peso molecular (g/mol) 221.3
Sinónimo N-Methyl-9-anthracenemethylamine, 9-Methylaminomethylanthracene
Nombre IUPAC 1-antraceno-9-il-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=C(C=CC=C2)C2=CC3=C1C=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(N-Methylaminomethyl)anthracene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N/c1-17-11-16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10,17H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1204