Learn More
9-metilestreptimidona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 9-Methylstreptimidone |
| CAS | 51867-94-8 |
| Fórmula molecular | C17H25NO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[(2R,5S,6E,8Z)-2-Hydroxy-5,7-dimethyl-4-oxo-6,8-decadien-1-yl]-2,6-piperidinedione, 9-Methylstreptimidone, Antibiotic TS 885, NSC 248958 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO4/c1-4-5-11(2)6-12(3)15(20)10-14(19)7-13-8-16(21)18-17(22)9-13/h4-6,12-14,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,21,22)/b5-4-,11-6+/t12-,14+/m0/s1 |
| SMILES | C/C=C\C(C)=C\[C@H](C)C(C[C@H](O)CC1CC(NC(C1)=O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 4-((2R,5S,6E,8Z)-2-hidroxi-5,7-dimetil-4-oxodeca-6,8-dien-1-il)piperidina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 307.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.18 |