Learn More
9-Metilfenantruro, TRC
Código de producto. 30479485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479485 2.5 g 2.50 g
30482662 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3254302.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883-20-5
Fórmula molecular C15 H12
Peso molecular (g/mol) 192.26
Sinónimo Phenanthrene, 9-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 9-Methylphenanthrene (ACI)
Nombre IUPAC 9-metilfentreno
SMILES Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methylphenanthrene
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12/c1-11-10-12-6-2-3-8-14(12)15-9-5-4-7-13(11)15/h2-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0939