Learn More
9-Metilidenefluoreno, TRC
Código de producto. 30137377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137377 250 mg 250 miligramos
30132991 500 mg 500 miligramos
30011735 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312975250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4425-82-5
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo 1,2:3,4-Dibenzofulvene, 9-Methylene-9H-fluorene, 9-Methylenefluorene, Dibenzfulvene, Dibenzofulvene, Fluorenylidenemethane
Nombre IUPAC 9-metilidenefluoreno
SMILES C=C1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methylidenefluorene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0783
Porcentaje de pureza >95%