Learn More
9-metildecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Methyldecanol |
| CAS | 55505-28-7 |
| Fórmula molecular | C11 H24 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 9-Methyl-1-decanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O/c1-11(2)9-7-5-3-4-6-8-10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | 9-metildecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1827 |