Learn More
Éster de pinacol de ácido 9-metilcarbazol-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429465 5 g 5 g
15419465 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51952.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217891-71-8
Fórmula molecular C19H22BNO2
Peso molecular (g/mol) 307.20
Número MDL MFCD16294552
Clave InChI AVCKYKVGQYBADD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl carbazole, amtb254, 9-methyl-9h-carbazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9-methyl-9h-carbazole
PubChem CID 56924967
SMILES CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Beilstein 21268368
Nombre IUPAC 9-metil-3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-9H-carbazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2
Porcentaje de pureza 95%