Learn More
9-metilazatioprina, Mikromol
Código de producto. 30457504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457504 4 x 25 mg -
30049104 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457504 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1532.0500254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
9-metilazatioprina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methylazathioprine
CAS 304441-06-3
Nombres de analitos o componentes 9-Methylazathioprine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 N7 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9-Methyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purine, NSC 280598, 9-Methylazathioprine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N7O2S/c1-15-4-13-6-7(15)11-3-12-9(6)20-10-8(17(18)19)14-5-16(10)2/h3-5H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cn1cnc(c1Sc2ncnc3c2ncn3C)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 9-metil-6-(3-metil-5-nitroimidazol-4-il)sulfanilpurina
Peso molecular (g/mol) 291.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0538 g/mol