Learn More
9-metilantraceno-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Methylanthracene-d12 |
| CAS | 6406-97-9 |
| Fórmula molecular | C15 D12 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | Anthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9-d9, 10-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 10-(Methyl-d3)anthracene-1,2,3,4,5,6,7,8,9-d9 (ACI), Anthracene-d9, 9-(methyl-d3)- (7CI, 8CI), 9-Methylanthracene-d12, 9-Methylanthracene-D12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9-nonadeuterio-10-(trideuteriometil)antraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.169 |