Learn More
9-Metiladenina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10275481 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10726252 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325871000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 700-00-5 | Molecular Formula: C6H7N5 | Molecular Weight: 149.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-00-5
Fórmula molecular C6H7N5
Peso molecular (g/mol) 149.16
Número MDL MFCD00047232
Clave InChI WRXCXOUDSPTXNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-methyladenine, 9-methyl-9h-purin-6-amine, n9-methyladenine, 9-methyl-9h-adenine, 6-amino-9-methylpurine, 9h-purin-6-amine, 9-methyl, adenine, 9-methyl, 9-methyl-9h-purin-6-ylamine, ccris 6905, chembl65976
PubChem CID 69689
ChEBI CHEBI:40526
Nombre IUPAC 9-metilpurin-6-amina
SMILES CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methyladenine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C to 302°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 26, V,16, 128
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Methyladenine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.