Learn More
9-Metilacridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10174540 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10174540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276490010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methylacridine
Nombre de nota 99+%
CAS 611-64-3
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114.0°C to 119.0°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H11N
Número MDL MFCD00143523
Cantidad 1 g
Sinónimo acridine, 9-methyl, 5-methylacridine, 9-methylakridin, 9-methylakridin czech, unii-1f3q4u9uis, 9-methyl acridine, 5-methylacridine european, 1f3q4u9uis, 9-methylacridin, 9-methyl-acridine
Clave InChI FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 9-metilacridina
Peso molecular (g/mol) 193.25
PubChem CID 11913
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Methylacridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.