Learn More
9-Metilacridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456567 250 mg 250 miligramos
15446567 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33718.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-64-3 | C14H11N | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-64-3
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00143523
Clave InChI FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acridine, 9-methyl, 5-methylacridine, 9-methylakridin, 9-methylakridin czech, unii-1f3q4u9uis, 9-methyl acridine, 5-methylacridine european, 1f3q4u9uis, 9-methylacridin, 9-methyl-acridine
PubChem CID 11913
Nombre IUPAC 9-metilacridina
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methylacridine
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 96%