Learn More
9-Metil Biotina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30481422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481422 1 mg 1 miligramo
30481244 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2940751MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 415725-35-8
Fórmula molecular C11 H18 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 258.34
Sinónimo (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-α-methyl-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 2-Methyl-5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid, Biotin Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]-2-ácido metilpentanoico
SMILES CC(CCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methyl Biotin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2O3S/c1-6(10(14)15)3-2-4-8-9-7(5-17-8)12-11(16)13-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t6?,7-,8-,9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1038