Learn More
9-Metil Adenina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Methyl-d3-adenine |
| CAS | 130859-46-0 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H4 N5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 9-Methyl Adenine D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | 9-(trideuteriometil)purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 152.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.089 |