Learn More
Ácido 9-metil-9H-carbazol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Methyl-9H-carbazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 89374-79-8 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO2/c1-15-12-5-3-2-4-10(12)11-8-9(14(16)17)6-7-13(11)15/h2-8H,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | Cn1c2ccccc2c3cc(ccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-metilcarbazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 225.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.079 |