Learn More
9-metoximetilguanina, Mikromol™
Código de producto. 17993626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17993626 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17993626 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3267.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
9-metoximetilguanina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methoxymethyl Guanine
CAS 1202645-50-8
Nombres de analitos o componentes 9-Methoxymethyl Guanine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H9 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihydro-9-(methoxymethyl)-6H-purin-6-one, 9-Methoxymethylguanine, Valganciclovir Hydrochloride Imp. C (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N5O2/c1-14-3-12-2-9-4-5(12)10-7(8)11-6(4)13/h2H,3H2,1H3,(H3,8,10,11,13)
SMILES COCn1cnc2c(O)nc(N)nc12
Nombre IUPAC 2-amino-9-(metoximetil)purin-6-ol
Peso molecular (g/mol) 195.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0756 g/mol