Learn More
9-Metoximetil Guanina, TRC
Código de producto. 30478109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478109 100 mg 100 miligramos
30473142 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1202645-50-8
Fórmula molecular C7 H9 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 195.18
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihydro-9-(methoxymethyl)-6H-purin-6-one, 9-Methoxymethylguanine, Valganciclovir Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 2-amino-9-(metoximetil)purina-6-ol
SMILES COCn1cnc2c(O)nc(N)nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methoxymethyl Guanine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N5O2/c1-14-3-12-2-9-4-5(12)10-7(8)11-6(4)13/h2H,3H2,1H3,(H3,8,10,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0756