Learn More
Tetrafluoroborato de 9-mesitilo-10-metilacridinio, TRC
Código de producto. 30471067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471067 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30471067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2586201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Mesityl-10-methylacridinium Tetrafluoroborate
CAS 1442433-71-7
Fórmula molecular C23H22BF4N
Cantidad 1 g
Sinónimo 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium Tetrafluoroborate(1-) (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
SMILES C[N+]1=C(C=CC=C2)C2=C(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)C4=CC=CC=C41.FB(F)F.[F-]
Nombre IUPAC 10-metil-9-(2,4,6-trimetilfenil)acridin-10-io;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 399.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1781