Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 9 l con acceso protegido
Código de producto. 17691665
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Tamaño de la unidad
17691665 Naranja paquete de 20
17601675 Morado paquete de 20
17611675 Amarillo paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17691665 Proveedor Sharpsafe™ N.º de proveedor 51171410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    201.39€ / paquete de 20
    Ahorro 42.61€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
VernaCare 5.ª generación Sharpsafe™ Los contenedores están fabricados con nuestro material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para sus necesidades de gestión de residuos punzantes.
  • Diseñado para usarse en áreas de acceso público como A &E y pacientes ambulatorios, el Protected Access 9L permite desechar fácilmente objetos punzantes pero proporciona mayor seguridad tanto para el usuario como para el público en general.
  • El rango de acceso protegido también evita el uso del recipiente de objetos punzantes para residuos que no sean punzantes, lo que evita costes de eliminación de residuos innecesarios.
  • Los recipientes para objetos punzantes de 9 l se han diseñado específicamente para posibilitar la eliminación segura de objetos clínicos punzantes y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con polipropileno robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Capacidad nominal de 9 l
    • Inserción de acceso protegido para mayor seguridad
    • Acceso protegido fabricado con material 100 % reciclado
    • Especialmente adecuado para zonas de gran volumen
    • Diseñado para áreas de acceso abierto como los &departamentos AE
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar
    • Zona de llenado horizontal
    • Función de cierre temporal y final
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
    • AFNOR NF 30-511
    • AFNOR NF 302
Specifica
Capacidad (métrico) 9 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-11, AFNOR NF 302
Color del tapón Naranja
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 385 x 585 x 530 mm
Cantidad 20/caja
Incluye Inserto de acceso protegido
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipiente para objetos punzantes
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.