Learn More
9-Ceto Risperidona (90%), TRC
Código de producto. 18073730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18073730 10 mg 10 miligramos
17989749 5 mg 5 miligramos
18070230 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18073730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK21530010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189516-65-1
Fórmula molecular C23 H25 F N4 O3
Peso molecular (g/mol) 424.468
Sinónimo 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-7,8-dihydro-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, Keto paliper, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-7,8-dihydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]etil]-2-metil-7,8-dihidro-6H-pirido[1,2-a]pirimidina-4,9-diona
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(=O)C5=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Keto Risperidone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15H,2-3,6-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.1911