Learn More
9-Hidroxixanteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10043350 5 g Frasco de vidrio 5 g
10541311 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10043350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271520050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-46-0 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-46-0
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00005057
Clave InChI JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
PubChem CID 72861
Nombre IUPAC 9H-xanteno-9-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxyxanthene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 124°C to 127°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 17, 129
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino