Learn More
9-hidroxirisperidona, Lipomed
Código de producto. 30462334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462334 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462334 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMRSP187610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
9-hidroxirisperidona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Nombres de analitos o componentes 9-Hydroxyrisperidone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H27 F N4 O3
Sinónimo (9 RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 426.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 426,2067 g/mol