Learn More
9-hidroxirisperidona, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Description
9-hidroxirisperidona, 1 mg/ml en metanol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 9-Hydroxyrisperidone |
| CAS | 144598-75-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 9-Hydroxyrisperidone |
| Condiciones de envío | Ice Pk. (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C23 H27 F N4 O3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Sinónimo | (9 RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Show More |