Learn More
9-hidroxirisperidona 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30460497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460497 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460497 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0491.0301
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
9-hidroxirisperidona 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Nombres de analitos o componentes 9-Hydroxyrisperidone
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C23 H27 F N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (9 RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. C (EP), 9-Hydroxyrisperidone, Paliperidone, R 76477, RO 76477, Risperidone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1 S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29 H,2-3,6-12H2,1H3
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 426.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 426,2067 g/mol