Learn More
9-hidroxinonanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-hydroxynonanal |
| CAS | 22054-15-5 |
| Fórmula molecular | C9 H18 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h8,11H,1-7,9H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | 9-hidroxinonanal |
| Peso molecular (g/mol) | 158.238 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.131 |