Learn More
9-Hidroxifluoreno, TRC
Código de producto. 30136538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136538 25 g 25 g
30009543 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94249025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1689-64-1
Fórmula molecular C13 H10 O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo Fluorenol
Nombre IUPAC 9H-flúreno-9-ol
SMILES OC1c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxyfluorene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0732
Porcentaje de pureza >95%