Learn More
9-Hidroxifluoreno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10754621 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10754621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121230250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxyfluorene
Nombre de nota 97%
CAS 1689-64-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152.0°C to 158.0°C
Color Crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H10O
Número MDL MFCD00001135
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 691
Sinónimo 9-hydroxyfluorene, 9-fluorenol, fluoren-9-ol, fluorenol, 9-hydroxy fluorene, diphenylene carbinol, unii-bv0q72r613, hydroxyfluoren, 9-hydroxy-fluoren, 9h-fluorene-9-ol
Clave InChI AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)O
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ol
Peso molecular (g/mol) 182.22
PubChem CID 74318
ChEBI CHEBI:16904
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino