Learn More
9-Hidroxielipticina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 17973205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973205 50 mg 50 miligramos
17973405 10 mg 10 miligramos
17923515 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94968350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52238-35-4
Fórmula molecular C17 H14 N2 O . H Cl
Peso molecular (g/mol) 298.767
Sinónimo 5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-ol Hydrochloride;
Nombre IUPAC 5,11-dimetil-6H-pirido[4,3-b]carbazol-9-ol; Cloruro
SMILES Cl.Cc1c2ccncc2c(C)c3c4cc(O)ccc4[nH]c13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxyellipticine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14N2O.ClH/c1-9-14-8-18-6-5-12(14)10(2)17-16(9)13-7-11(20)3-4-15(13)19-17;/h3-8,19-20H,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.087