Learn More
Ácido 9-hidroxidecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Hydroxydecanoic Acid |
| CAS | 1422-27-1 |
| Fórmula molecular | C10H20O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9-DL-Hydroxydecanoic Acid, 9-Hydroxydecanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O3/c1-9(11)7-5-3-2-4-6-8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | OC(CCCCCCCC(O)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 188.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1412 |