Learn More
9-Hidroxi-piridi[1,2-a]pirimidina-4-una (~90%), TRC
Código de producto. 30389497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389497 100 mg -
30394140 10 mg -
30392449 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH956198100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123458-49-1
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Nombre IUPAC 9-hidroxipiridiro[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES OC1=CC=CN2C(=O)C=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-6-2-1-5-10-7(12)3-4-9-8(6)10/h1-5,11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0429