Learn More
Bromuro de 9-hidroxipropantelina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Hydroxypropantheline Bromide |
| CAS | 93446-02-7 |
| Fórmula molecular | C23 H30 N O4 . Br |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9-Hydroxypropantheline Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30NO4.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-27-22(25)23(26)18-10-6-8-12-20(18)28-21-13-9-7-11-19(21)23;/h6-13,16-17,26H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1(O)c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 2-(9-hidroxixanteno-9-carbonil)oxietil-metil-di(propan-2-il)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 464.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.1358 |