Learn More
9-hidroxibenzopireno, TRC
Código de producto. 30407378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30407378 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30407378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8294100.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxy Benzopyrene
CAS 17573-21-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 H12 O
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Benzo[a]pyren-9-ol, 9-Hydroxybenzo[a]pyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12O/c21-16-8-6-14-10-15-5-4-12-2-1-3-13-7-9-17(18(14)11-16)20(15)19(12)13/h1-11,21H
SMILES Oc1ccc2cc3ccc4cccc5ccc(c2c1)c3c45
Nombre IUPAC benzo[a]piren-9-ol
Peso molecular (g/mol) 268.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0888
Porcentaje de pureza >95