Learn More
9-Hidroxi-3-(2-hidroxietil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidina-4-ona, TRC
Código de producto. 30397518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397518 25 mg -
30389837 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94311525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181525-38-2
Fórmula molecular C11 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 220.22
Sinónimo 9-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-9-hydroxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Hydroxyethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Nombre IUPAC 9-hidroxi-3-(2-hidroxietil)-2-metilpiriido[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCO)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O3/c1-7-8(4-6-14)11(16)13-5-2-3-9(15)10(13)12-7/h2-3,5,14-15H,4,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0848