Learn More
9-heptadecanona, TRC
Código de producto. 30399705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30399705 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30399705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH998515500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Heptadecanone
CAS 540-08-9
Fórmula molecular C17H34O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H34O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17(18)16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCC(=O)CCCCCCCC
Nombre IUPAC heptadecan-9-ona
Peso molecular (g/mol) 254.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.261