Learn More
9-heptadecanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Heptadecanone |
| CAS | 540-08-9 |
| Fórmula molecular | C17H34O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H34O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17(18)16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | heptadecan-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 254.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.261 |