Learn More
9-Heptadecanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11351357 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11351357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01630.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 540-08-9 | C17H34O | 254.458 g/mol
9-Heptadecanone is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 9-heptadecanona se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Evitar el calor y la luz excesivos. Almacenar siempre alejado de compuestos incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-08-9
Fórmula molecular C17H34O
Peso molecular (g/mol) 254.458
Número MDL MFCD00009573
Clave InChI WTJKUFMLQFLJOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-heptadecanone, dioctyl ketone, pelargone, octyl ketone, di-n-octyl ketone, dioctylketone, 9-oxoheptadecane, bis-octyl ketone, di-n-octylketone, acmc-209lc2
PubChem CID 10887
Nombre IUPAC heptadecan-9-ona
SMILES CCCCCCCCC(=O)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Heptadecanone
Punto de fusión 51°C to 53°C
Punto de ebullición 250°C to 253°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1707117
Información de solubilidad Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.46
Porcentaje de pureza 98%