Learn More
9-Formilfenatrina, TRC
Código de producto. 30397229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30397229 1 g
1 options
Código de producto. 30397229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7008851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene-9-aldehyde
CAS 4707-71-5
Fórmula molecular C15 H10 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenanthrene-9-aldehyde, 9-Phenanthrenecarboxaldehyde (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 9-Formylphenanthrene, 9-Phenanthraldehyde, 9-Phenanthrenaldehyde, 9-Phenanthrenecarbaldehyde, 9-Phenanthridinecarboxaldehyde, NSC 1932, Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-10H
SMILES O=Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC fenantreno-9-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 206.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0732