Learn More
9-Formil-8-hidroxijulolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444417 1 g 1 g
15454417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31782.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63149-33-7 | C13H15NO2 | 217.268 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63149-33-7
Fórmula molecular C13H15NO2
Peso molecular (g/mol) 217.268
Número MDL MFCD00192477
Clave InChI NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-aldehyde, 9-formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde, 9-formyl-8-julolidinol, 1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo i,j quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxy-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde
PubChem CID 113099
SMILES C1CC2=C3C(=C(C(=C2)C=O)O)CCCN3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Formyl-8-hydroxyjulolidine
Punto de fusión 72°C to 74°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%