Learn More
9-fluoro-16a,17-(isopropilidendioxi) corticosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Fluoro-16alpha,17-(isopropylidenedioxy) Corticosterone |
| CAS | 1524-86-3 |
| Fórmula molecular | C24 H33 F O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (11β,16α)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, Corticosterone, 9-fluoro-16α,17-dihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with Me2CO (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 11β,16α,17α,21-Tetrahydroxy-9α-fluoropregn-4-ene-3,20-dione 16,17-acetonide, NSC 21915, 1,2-Dihydrotriamcinolone Acetonide, Triamcinolone Acetonide Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h9,15-17,19,26,28H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 436.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.2261 |