Learn More
Ácido 9-fluoro-11beta-hidroxi-16alfa-metil-3-oxoandrosta-1,4-dieno-17beta-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 9-fluoro-11beta-hidroxi-16alfa-metil-3-oxoandrosta-1,4-dieno-17beta-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone |
| CAS | 75262-69-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 17beta-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H27 F O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (11β,16α,17β)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, Dexamethasone-17α-dehydroxy-17β-carboxylic acid, 9-Fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27FO4/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(23)6-7-20(12,3)21(14,22)16(24)10-19(15,2)17(11)18(25)26/h6-7,9,11,14-17,24H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,25,26)/t11-,14+,15+,16+,17-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-17-carboxílico |
| Mostrar más |