Learn More
Acetato de 9-fluoro-11beta-hidroxi-16alfa,17-(1-metiletilidenedioxi)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-acetato de triamcinolona acetónido), Mikromol™
Código de producto. 18072790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18072790 100 mg 100 miligramos
18043100 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18072790 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0198.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de 9-fluoro-11beta-hidroxi-16alfa,17-(1-metiletilidenodioxi)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-acetato de triamcinolona acetónido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone Acetonide 21-Acetate
CAS 7-3-3870
Nombres de analitos o componentes Triamcinolone Acetonide 21-Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H33 F O7
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (11beta,16alpha)-21-(acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate cyclic 16,17-acetal with acetone, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv. Triamcinolone acetonide 21-acetate, Triamcinolone Acetonide Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33FO7/c1-14(28)32-13-20(31)26-21(33-22(2,3)34-26)11-18-17-7-6-15-10-16(29)8-9-23(15,4)25(17,27)19(30)12-24(18,26)5/h8-10,17-19,21,30H,6-7,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
Nombre IUPAC (11β ,16α)-21-(acetiloxi)-9-fluoro-11-hidroxi-16,17-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregna-1,4-dieno-3,20-diona
Peso molecular (g/mol) 476.53
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.221 g/mol