Learn More
9-fluoro-11beta,21-dihidroxi-16alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, Mikromol™
Descripción
9-fluoro-11beta,21-dihidroxi-16alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desoximetasone |
| CAS | 382-67-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Desoximetasone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H29 F O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Dexamethason Impurity F, 17-Deoxydexamethasone, 17-Deoxymethasone, 17-Desoximethasone, A 41-304, A 41304, Deoxymethasone, Desoximetasone, Desoximethasone, Desoxymetasone, Desoxymethasone, Esperson, HOE 304, R 2113, Stidex, Topicort, Topicorte, Topisolon, 9-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, : Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methyl- (7CI,8CI), 9-Fluoro-16alpha-methyl-Delta1-corticosterone, 9alpha-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,12,15-16,18-19,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,11,12,14,15,16,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |