Learn More
Propanoato de 9-fluoro-11beta,17-dihidroxi-16beta-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-propionato de betametasona), Mikromol™
Descripción
Propanoato de 9-fluoro-11beta,17-dihidroxi-16beta-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-propionato de betametasona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betamethasone 21-Propionate |
| CAS | 75883-07-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Betamethasone 21-Propionate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H33 F O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Betamethasone 21-Propionate, 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Propanoate, Clobetasol Propionate Imp. K (EP), Betamethasone Dipropionate Imp. C (Pharmeuropa), Betamethasone Dipropionate Related Compound C, Betamethasone Dipropionate Impurity C, Clobetasol Propionate Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H33FO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Propanoato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Mostrar más |