Learn More
Pentanoato de 9-fluoro-11beta,17-dihidroxi-16beta-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-valerato de betametasona), Mikromol™
Código de producto. 18031460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18031460 25 mg 25 miligramos
18030970 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18031460 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0203.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pentanoato de 9-fluoro-11beta,17-dihidroxi-16beta-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-valerato de betametasona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone 21-Valerate
CAS 2240-28-0
Nombres de analitos o componentes Betamethasone 21-Valerate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H37 F O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(1-oxopentyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methyl-, 21-valerate (7CI,8CI), Betamethasone 21-valerate, Betamethasone Valerate Imp. E (EP), Betamethasone Valerate USP Related Compound A, Betamethasone Valerate USP RC A, USP Betamethasone Valerate Related Compound A, CCI 1617, Ph Eur Betamethasone Valerate Impurity E, CS valerate, Betamethasone-21-valerate, Betamethasone Valerate Related Compound A, Betamethasone Valerate Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(32)34-15-22(31)27(33)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-24(17,3)26(19,28)21(30)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,30,33H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
SMILES CCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] pentanoato
Peso molecular (g/mol) 476.58
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.2574 g/mol