Learn More
Acetato de 9-fluoro-11beta,17-dihidroxi-16alfa-metil-3,20-dioxopregn-4-en-21-ilo, Mikromol™
Descripción
Acetato de 9-fluoro-11beta,17-dihidroxi-16alfa-metil-3,20-dioxopregn-4-en-21-ilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate |
| CAS | 1524-94-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H33 F O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate, Dexamethasone Acetate Imp. E (EP), Dexamethasone Acetate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h10,13,17-19,28,30H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Mostrar más |