Learn More
9-Fluoro-11Beta,17,21-trihidroxi-16Beta-metilpregn-4-eno-3,20-diona 17-Propionato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate |
| CAS | 25122-39-8 |
| Fórmula molecular | C25H35FO6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H35FO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h11,14,17-19,27,29H,5-10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 450.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.2418 |