Learn More
9-Fluoro-11beta,17,21-trihidroxi-16alfa-metilpregn-4-eno-3,20-diona, Mikromol™
Descripción
9-Fluoro-11beta,17,21-trihidroxi-16alfa-metilpregn-4-eno-3,20-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 426-17-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H31 F O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dexamethasone Imp. C (EP), 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, Dexamethasone Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h9,12,15-17,24,26,28H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |