Learn More
9-Fluoro-11β ,21-dihidroxi-16α ,17-(1-metiletilidenedioxi)pregna-1,4,14-trieno-3,20-diona (δ Acetónido de 14-triamcinolona), Mikromol
Código de producto. 30458148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30458148 25 mg
1 options
Código de producto. 30458148 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0198.060025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
9-Fluoro-11β ,21-dihidroxi-16α ,17-(1-metiletilidenedioxi)pregna-1,4,14-trieno-3,20-diona (δ Acetónido de 14-triamcinolona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 14,15-Dehydro Triamcinolone Acetonide
CAS 1260149-96-9
Nombres de analitos o componentes 14,15-Dehydro Triamcinolone Acetonide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H29 F O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo INDEX NAME NOT YET ASSIGNED
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-10,15,17,19,26,28H,5-6,11-12H2,1-4H3/t15-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C=C3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Peso molecular (g/mol) 432.48
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1948 g/mol