Learn More
9-Fluorenilmetilcloroformiato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387540 25 g Frasco de vidrio 25 g
10245890 1 g Frasco de vidrio 1 g
10523541 5 g Frasco de vidrio 5 g
10410194 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10387540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170940250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    265.65€ / 25 g
    Ahorro 29.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28920-43-6
Fórmula molecular C15H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 258.69
Número MDL MFCD00001138
Clave InChI IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
PubChem CID 34367
Nombre IUPAC 9H-fluoren-9-ilmetil carbonoclorhidato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluorenylmethyl chloroformate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 4190
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water.,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.